SYNA122440
Synthware™ vacuum transfer adapter with PTFE stopcocks
joint: ST/NS 24/40
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A122440
Catégories apparentées
Description générale
With 2 mm PTFE stopcock. For transfer of sensitive and hazardous solutions.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.