SLW1531/12D
Pyrex® Aspirator bottles with tubing side-arm and unground neck
2000 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1531/12D
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
1531/12D
SciLabware
Diam. du corps
138 mm
H du flacon
248 mm
Capacité
2000 mL
2000 mL
D.I. du col
28 mm
Taille du bras latéral
9 mm
Description générale
- Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
- Unground neck to accept rubber stoppers