Principaux documents
SLW1450/01D
Pyrex® Evaporating dish
15 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1450/01D
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
flat base
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1450/01D
Hauteur
25 mm
Diamètre
50 mm
Diam. de la boîte/de la coupelle
50 mm
Capacité
15 mL
Description générale
  • Complies to DIN 12336
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • High resistance to chemical attack and thermal shock
  • Flat base
  • Curved sides with spout
Caractéristiques et avantages
• Complies to DIN 12336• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Curved sides with spout• Flat base• High resistance to chemical attack and thermal shock• 1450/01D, 1450/03D & 1450/04D are unbadged.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.