Merck
S39331
3,4,5,6-TETRABROMO-(1,2)BENZOQUINONE
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6Br4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.682
MDL number:
Service technique