Key Documents
S268747
4-FORMYL-3,5-DIMETHYL-1H-PYRROLE-2-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro MDL:
Autres remarques