Principaux documents
S264032
3-ANTHRACEN-9-YL-1-(4-(3-ANTHRACEN-9-YL-ACRYLOYL)-PHENYL)-PROPENONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C40H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
538.652
Numéro MDL:
Autres remarques