Principaux documents
S231630
DECYL-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-ISOINDOL-2-YLMETHYL)-DIMETHYL-AMMONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H33BrN2O2
Poids moléculaire :
425.413
Numéro MDL:
Autres remarques