Principaux documents
S136549
4-CHLORO-2-OXO-3-PHENYL-THIAZOLIDINE-5-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H8ClNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.698
Numéro MDL:
Autres remarques