Principaux documents
S107093
METHANESULFONIC ACID 4-FORMYL-2-METHOXY-PHENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H10O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.241
Numéro MDL:
Autres remarques