R763225
2-(6-CHLORO-4-OXO-3(4H)-QUINAZOLINYL)-N-(2-CHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11Cl2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.191
Numéro MDL:
Autres remarques