Principaux documents
R733466
6,7-DIMETHOXY-2-(1-PIPERAZINYL)-4-QUINAZOLINAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.34
Numéro MDL:
Autres remarques