Key Documents
R600415
2-AMINO-4-(3-NITROPHENYL)-4H-BENZO(H)CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H13N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.345
Numéro MDL:
Autres remarques