Principaux documents
R397253
SODIUM, 8-(8-HYDROXY-QUINOLIN-5-YLAZO)-NAPHTHALENE-1-SULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H12N3NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.379
Numéro MDL:
Autres remarques