QBD10852
dPEG®12-SATA (S-acetyl-dPEG®12-NHS ester)
Synonyme(s) :
alpha-[2-(acetylthio)ethyl]-omega-[3-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-3-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl)
About This Item
Produits recommandés
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCSC(C)=O)ON1C(CCC1=O)=O
Clé InChI
GSXZFZXFZLUQBO-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable