P63603
2,5-Pyridinedicarboxylic acid
98%
Synonyme(s) :
Isocinchomeronic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
242-247 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-5(7(11)12)8-3-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
LVPMIMZXDYBCDF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- In the synthesis of diorganotin(IV) 2,5-pyridinedicarboxylates.
- In the preparation of three-dimensional coordination polymers of lanthanide 2,5-pyridinedicarboxylates by hydrothermal method.
- As an organocatalyst in the synthesis of 1,5-benzodiazepine derivatives via one pot three-component reaction.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable