P23407
p-Phenylenediacetic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
powder
Pf
248-252 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)5-7-1-2-8(4-3-7)6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
SLWIPPZWFZGHEU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3