O2706
Octafluorotoluene
98%
Synonyme(s) :
Perfluorotoluene
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.368 (lit.)
pb
104 °C (lit.)
Densité
1.666 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7F8/c8-2-1(7(13,14)15)3(9)5(11)6(12)4(2)10
Clé InChI
USPWUOFNOTUBAD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup