N5602
1-Naphthyl phosphate
99%
Synonyme(s) :
α-Naphthol phosphate, α-Naphthyl acid phosphate, α-Naphthyl phosphate, 1-Naphthyl dihydrogen phosphate, 1-Naphthyl phosphate (7CI), Naphthol 1-phosphate, Naphthyl dihydrogen phosphate, Phosphoric acid α-naphthyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
157-159 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OP(O)(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9O4P/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H2,11,12,13)
Clé InChI
YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956) , LCK(3932)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable