Merck
M56808
1-Methylnaphthalene
95%
Synonyme(s) :
1-MN
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H7CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-966-8
Beilstein/REAXYS Number:
506793
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
autoignition temp.
984 °F
refractive index
n20/D 1.615 (lit.)
bp
240-243 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
density
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3
InChI key
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
1-Methylnaphthalene can be used in:
  • The synthesis of various polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), including naphtho[a]carbazoles and naphthopyrones.
  • The preparation of 1-methylnaphthalene based tocainide analog as skeletal muscle voltage-gated sodium channel blocker.
  • The synthesis of aminobenzoyl-2-hydroxy-1-naphthyl hydrazine, a potential HIV reverse-transcriptase-DNA-polymerase inhibitor (RTI).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methylnaphthalene
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
EPI (équipement de protection individuelle)