M3507
2-Mercaptobenzoxazole
95%
Synonyme(s) :
2-Benzoxazolethiol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Pf
192-195 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Sc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C7H5NOS/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H,8,10)
Clé InChI
FLFWJIBUZQARMD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable