Key Documents
L160288
TRIPHENYL((2-((TRIPHENYLPHOSPHORANYLIDENE)AMINO)PHENYL)IMINO)PHOSPHORANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C42H34N2P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
628.7
Numéro MDL:
Autres remarques