JRD0112
4-Bromo-5-p-tolylisoxazole
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8BrNO
Poids moléculaire :
238.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2oncc2Br
InChI
1S/C10H8BrNO/c1-7-2-4-8(5-3-7)10-9(11)6-12-13-10/h2-6H,1H3
Clé InChI
WHXXUEWTPAJXDX-UHFFFAOYSA-N