Key Documents
GF97475912
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.1 mm, size 300 × 300 mm, condition additive free polymer
Synonyme(s) :
ET311201
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 974-759-12
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
0.1 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3