GF96303708
Constantan- resistance alloy
foil, thickness 0.005 mm, Cu55%/Ni45%, length 0.5 m, temper as rolled
Synonyme(s) :
CU040200
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 963-037-08
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.005 mm