GF93676168
Nitinol
wire, 0.125 mm diameter, Ni55%/Ti45%, length 2 m, condition shape-memory alloy
Synonyme(s) :
NI205041
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 936-761-68
Longueur
2 m
Diamètre
0.125 mm