Principaux documents
GF92163584
Cellulose Acetate Butyrate
(CAB), sheet, thickness 0.5 mm, size 250 × 250 mm
Synonyme(s) :
AC303050
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 921-635-84
Taille
250 × 250 mm
Épaisseur
0.5 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable