Principaux documents
GF91010854
Aluminum alloy 3003
honeycomb, thickness 20 mm, Al98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, size 600 × 600 mm, cell size 6.35 mm
Synonyme(s) :
AB112500
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
honeycomb
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 910-108-54
Taille des alvéoles
6.35 mm
Taille
600 × 600 mm
Épaisseur
20 mm