Principaux documents
GF87090958
Boron nitride
rod, 6.4 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 607910
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 870-909-58
Longueur
100 mm
Diamètre
6.4 mm