Key Documents
GF84958475
Boron carbide-hot-pressed
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm
Synonyme(s) :
B 613205
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 849-584-75
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
1.0 mm