Principaux documents
GF84746650
Alumina
tube, outside diameter 3.0 mm, wall thickness 0.5 mm, length 85 mm
Synonyme(s) :
AL607062
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 847-466-50
Longueur
85 mm
D.E.
3.0 mm
Épaisseur de la paroi
0.5 mm