GF83048519
Carbon
rod, 50mm, diameter 25mm, graphite, 99.95%
Synonyme(s) :
Activated charcoal, C 007950, Charcoal activated
About This Item
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99.95%
Forme
rod
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 830-485-19
Résistivité
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Taille, diam.
50 mm × 25 mm
Pf
3550 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable