Key Documents
GF82755557
Quartz - fused
tube, length 900 mm, outside diameter 28 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonyme(s) :
SI617490
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 827-555-57
Longueur
900 mm
D.E.
28 mm
Épaisseur de la paroi
1.5 mm