GF70260825
Polyimide
(PI), sheet, thickness 0.76 mm, size 145 × 145 mm, grade cirlex cl
Synonyme(s) :
IM303076
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 702-608-25
Taille
145 × 145 mm
Épaisseur
0.76 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable