Key Documents
GF69118948
Iron/boron/silicon
foil, thickness 0.025 mm, Fe78%/B 13%/Si 9%, length 5 m, coil width 50 mm
Synonyme(s) :
FE810250
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 691-189-48
Longueur
5 m
Largeur de la bobine
50 mm
Épaisseur
0.025 mm