Principaux documents
GF67141582
Lanthanum
powder, 400 max. part. size (micron), weight 25 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
LA006020
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
La
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141607
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 671-415-82
Résistivité
54 μΩ-cm
Poids
25 g
Taille max. des part.
400 (micron)
pb
3464 °C (lit.)
Pf
920 °C (lit.)
Densité
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[La]
InChI
1S/La
Clé InChI
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable