Principaux documents
GF65070569
Aluminum-silicon alloy, Al75Si25
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 1000g
Synonyme(s) :
AL146010
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder (alloy pre-cursor)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 650-705-69
Poids
1000 g
Taille max. des part.
150 μm