Key Documents
GF64302487
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
10m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.002mm insulation thickness, 2 micron polyesterimide insulation
Synonyme(s) :
FE205811
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
2 micron polyesterimide insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 643-024-87
Longueur
10 m
Diam. du conducteur
0.025 mm
Épaisseur de l'isolation
0.002 mm