Key Documents
GF63935860
Polypropylene
(PP), granule, 4 mm nominal granule size, weight 100 g, condition isotactic
Synonyme(s) :
PP306315
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 639-358-60
Poids
100 g
Taille nominale des granulés
4 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable