Principaux documents
GF62680822
Silicon carbide
monofilament, 0.1 mm diameter, length 1 m, core tungsten 0.01mm diameter
Synonyme(s) :
SI675920
About This Item
Code UNSPSC :
11101521
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
monofilament
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 626-808-22
Longueur
1 m
Diamètre
0.1 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable