Principaux documents
GF54558962
Palladium-silver alloy, Pd75Ag25
100mm tube, 4.7mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 4.2mm inside diameter, as drawn
Synonyme(s) :
PD037400
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 545-589-62
L × épaisseur de paroi
100 mm × 0.25 mm
D.E. × D.I.
4.7 mm × 4.2 mm