GF51211673
Polyphenylsulfone
(PPSU), sheet, thickness 5.5 mm, size 165 × 165 mm, blue
Synonyme(s) :
SU333020
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 512-116-73
Taille
165 × 165 mm
Épaisseur
5.5 mm
Couleur
blue
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable