GF49695047
Cerium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.9%
Synonyme(s) :
Cerium, CE000200
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 496-950-47
Résistivité
73 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
25 x 25 mm × 0.025 mm
pb
3443 °C (lit.)
Pf
795 °C (lit.)
Densité
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ce]
InChI
1S/Ce
Clé InChI
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable