GF49028632
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 1 mm, size 600 × 600 mm, clear
Synonyme(s) :
CT303050
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 490-286-32
Taille
600 × 600 mm
Épaisseur
1 mm
Couleur
clear
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable