GF47582017
Nitinol alloy, Ni55Ti45
500mm tube, 1.27mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.97mm inside diameter, superelastic
Synonyme(s) :
NI207130
About This Item
Produits recommandés
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 475-820-17
L × épaisseur de paroi
500 mm × 0.15 mm
D.E. × D.I.
1.27 mm × 0.97 mm