Principaux documents
GF47529647
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.1 mm, length 0.5 m, coil width 12 mm
Synonyme(s) :
TI010301
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 475-296-47
Longueur
0.5 m
Largeur de la bobine
12 mm
Épaisseur
0.1 mm