Principaux documents
GF43430969
Constantan- resistance alloy
rod, Cu 55%/Ni 45%, 10 mm diameter, length 1000 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
CU047925
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 434-309-69
Longueur
1000 mm
Diamètre
10 mm