Key Documents
GF41638282
Aluminum-magnesium alloy, Al92.1Mg7.9
powder, 63micron max. particle size, atomized, 200g
Synonyme(s) :
AD106010
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder (alloy pre-cursor)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 416-382-82
Poids
200 g
Taille max. des part.
63 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable