Principaux documents
GF38456545
Nickel silver
rod, Cu 45%/Zn 43%/Ni 10%/Pb 2%, 20.5 mm diameter, length 500 mm
Synonyme(s) :
CZ047930
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 384-565-45
Longueur
500 mm
Diamètre
20.5 mm