Documents
GF33405128
Polyetheretherketone
(PEEK), film, thickness 0.25 mm, size 300 × 300 mm, transparent pale amber
Synonyme(s) :
EK301250
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 334-051-28
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
0.25 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable