Documents
GF29729650
Alumina
powder, max. particle size 0.1 micron, weight 100 g, condition 99.99% gamma alumina powder.
Synonyme(s) :
AL606022
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99.99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 297-296-50
Poids
100 g
Taille max. des part.
0.1 μm